Learn More
Brady™ Polypropylene Prinzing Ball Valve Lockout
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Yellow
Larghezza (sistema metrico):
134.37 mm
304.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The two halves of the device encompass the ball valve lever to secure it from inadvertent activation of the valve.
- Locks out pipes from 12.70 to 31.75 mm in open and 12.70 to 63.50 mm closed position.
Specifica
Specifica
| Product Type | Valve Lockout |
| Colore | Red |
| Materiale | Polypropylene |
| Certificazione/Conformità | OSHA 1910.147 |
| Descrizione | Prinzing Ball Valve Lockout |
| Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.29 in. |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 7.24 mm |
| Dimensioni (P x L x A) | 77.47 x 134.37 x 103.38 mm |
| Dimensioni (L x P) | 134.29 x 103.45 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lockout Tagout |
| Vedi altri risultati |