Learn More
Brady™ Polypropylene Prinzing Ball Valve Lockout
Codice prodotto. p-8000075
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Yellow
Larghezza (sistema metrico):
134.37 mm
304.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11736785
Marca: Brady™ 805847
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le due metà del dispositivo racchiudono la leva per evitare che la valvola sia accidentalmente azionata.
  • The two halves of the device encompass the ball valve lever to secure it from inadvertent activation of the valve.
  • Locks out pipes from 12.70 to 31.75 mm in open and 12.70 to 63.50 mm closed position.
Specifica
Product Type Valve Lockout
Colore Blue
Materiale Polypropylene
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Prinzing Ball Valve Lockout
Dimensioni (P x L x A) 77.47 x 134.37 x 103.38 mm
Dimensioni (L x P) 134.29 x 103.45 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 4.07 in.
Altezza (sistema metrico) 103.38 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 5.29 in.
Larghezza (sistema metrico) 134.37 mm