Learn More
3M™ Tuta protettiva in polipropilene
Codice prodotto. 12902275 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3X-Large
4X-Large
Altezza (sistema imperiale):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico):
164 to 170 cm
167 - 176 cm
174 to 181 cm
179 to 187 cm
194 to 200 cm
‎186 to 194 cm
‎200 to 206 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12902275 Medium 66 to 69 in. 167 - 176 cm pezzi 20
12912275 Large 69 to 71 in. 174 to 181 cm pezzi 20
12932275 2 X-Large 73 to 76 in. ‎186 to 194 cm pezzi 20
12992265 Small 64 to 67 in. 164 to 170 cm pezzi 20
12942275 3X-Large 76 to 78 in. 194 to 200 cm pezzi 20
12952275 4X-Large 78 to 81 in. ‎200 to 206 cm pezzi 20
12922275 X-Large 70 to 74 in. 179 to 187 cm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12902275 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000089612
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protezione fornita conforme ai sensi della Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, Tipo 5/6. La tuta protettiva serie 4515 protegge da polveri pericolose quali le fibre di amianto.
  • Breathable material reduces heat build-up and discomfort
  • Excellent barrier against dry particles and limited liquid splash (CE Type 5/6)
  • Robust, highly breathable 50gsm SMS material
  • Meets inward leakage requirements of EN 1073-2 for protection against nuclear particles
  • Two-way zipper with fully sealable storm flap
  • Two-panel hood design
  • Elasticated wrists, waist, and ankles for increased comfort and freedom of movement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta protettiva
Size Medium
Sesso Unisex
Materiale SMS Polypropylene
Colore Bianco
Monouso Sì
Stile vita Elastico
Stile della caviglia Elastico
Stile polso Elastico
Tipo di cappa a 2 strati
Tipo di chiusura Zip a doppio cursore con patta frangivento sigillata
Tipo di giuntura Con punti
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione PPE Directive Category III, Type 5/6
Modello 4515W
Misura petto (sistema imperiale) Da 36 a 39 pollici
Misura petto (sistema metrico) 92 - 100 cm
Altezza (sistema imperiale) 66 to 69 in.
Altezza (sistema metrico) 167 - 176 cm