Learn More
3M™ Tuta protettiva in polipropilene
Codice prodotto. 12932275
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3X-Large
4X-Large
Altezza (sistema imperiale):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico):
164 to 170 cm
167 - 176 cm
174 to 181 cm
179 to 187 cm
194 to 200 cm
‎186 to 194 cm
‎200 to 206 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) unitSize
12932275 2 X-Large 73 to 76 in. ‎186 to 194 cm pezzi 20
12912275 Large 69 to 71 in. 174 to 181 cm pezzi 20
12902275 Medium 66 to 69 in. 167 - 176 cm pezzi 20
12992265 Small 64 to 67 in. 164 to 170 cm pezzi 20
12942275 3X-Large 76 to 78 in. 194 to 200 cm pezzi 20
12952275 4X-Large 78 to 81 in. ‎200 to 206 cm pezzi 20
12922275 X-Large 70 to 74 in. 179 to 187 cm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12932275 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000089615
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protezione fornita conforme ai sensi della Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, Tipo 5/6. La tuta protettiva serie 4515 protegge da polveri pericolose quali le fibre di amianto.
  • Breathable material reduces heat build-up and discomfort
  • Excellent barrier against dry particles and limited liquid splash (CE Type 5/6)
  • Robust, highly breathable 50gsm SMS material
  • Meets inward leakage requirements of EN 1073-2 for protection against nuclear particles
  • Two-way zipper with fully sealable storm flap
  • Two-panel hood design
  • Elasticated wrists, waist, and ankles for increased comfort and freedom of movement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta protettiva
Size 2 X-Large
Sesso Unisex
Materiale SMS Polypropylene
Colore Bianco
Monouso
Stile vita Elastico
Stile della caviglia Elastico
Stile polso Elastico
Tipo di cappa Elastico
Tipo di chiusura Zip a doppio cursore con patta frangivento sigillata
Tipo di giuntura Con punti
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione PPE Directive Category III, Type 5/6
Modello 4515W
Misura petto (sistema imperiale) 45 to 49 in.
Misura petto (sistema metrico) 115 to 124 cm
Altezza (sistema imperiale) 73 to 76 in.
Altezza (sistema metrico) ‎186 to 194 cm