Learn More
3M™ Tuta protettiva in polipropilene
Codice prodotto. 12992265
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3X-Large
4X-Large
Altezza (sistema imperiale):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico):
164 to 170 cm
167 - 176 cm
174 to 181 cm
179 to 187 cm
194 to 200 cm
‎186 to 194 cm
‎200 to 206 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) unitSize
12992265 Small 64 to 67 in. 164 to 170 cm pezzi 20
12912275 Large 69 to 71 in. 174 to 181 cm pezzi 20
12902275 Medium 66 to 69 in. 167 - 176 cm pezzi 20
12932275 2 X-Large 73 to 76 in. ‎186 to 194 cm pezzi 20
12942275 3X-Large 76 to 78 in. 194 to 200 cm pezzi 20
12952275 4X-Large 78 to 81 in. ‎200 to 206 cm pezzi 20
12922275 X-Large 70 to 74 in. 179 to 187 cm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12992265 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000089611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    99.91€ / pezzi 20
    Risparmia 64.09€
    39% Sconto
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protezione fornita conforme ai sensi della Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, Tipo 5/6. La tuta protettiva serie 4515 protegge da polveri pericolose quali le fibre di amianto.
  • Breathable material reduces heat build-up and discomfort
  • Excellent barrier against dry particles and limited liquid splash (CE Type 5/6)
  • Robust, highly breathable 50gsm SMS material
  • Meets inward leakage requirements of EN 1073-2 for protection against nuclear particles
  • Two-way zipper with fully sealable storm flap
  • Two-panel hood design
  • Elasticated wrists, waist, and ankles for increased comfort and freedom of movement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Protective Coveralls
Size Small
Sesso Unisex
Materiale SMS Polypropylene
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Stile della caviglia Elastic
Stile polso Elastic
Tipo di cappa 2-panel
Tipo di chiusura Front Zipper with Storm Flap
Tipo di giuntura Serged
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione PPE Directive Category III, Type 5/6
Modello 4515W
Misura petto (sistema imperiale) 33 to 36 in.
Misura petto (sistema metrico) 84 to 92 cm
Altezza (sistema imperiale) 64 to 67 in.
Altezza (sistema metrico) 164 to 170 cm