Learn More
Cowie Technology™ Octahedral PTFE Stir Bar
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
28 mm
38 mm
64 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
Unit Size:
Pezzo
pezzi 10
Description
Provides stable stirring action. Cowie Technology™ Octahedral PTFE Stir Bar is autoclavable and includes a pivot ring.
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- The flat surfaces provide a greater mixing action
- All have pivot rings
- AlNiCo-V magnets encased in PTFE
- Autoclavable
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 38 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Forma | Ottaedrico |
| Show More |