Learn More
Cowie Technology™ Octahedral PTFE Stir Bar
Codice prodotto. 16205821 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
28 mm
38 mm
64 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 16205821
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides stable stirring action. Cowie Technology™ Octahedral PTFE Stir Bar is autoclavable and includes a pivot ring.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • The flat surfaces provide a greater mixing action
  • All have pivot rings
  • AlNiCo-V magnets encased in PTFE
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore White
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Lunghezza (sistema imperiale) 0,5in.
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Lunghezza (sistema metrico) 13 mm
Quantità 10/Pk.
Forma Octahedral