Learn More
Eppendorf™ Provetta per microcentrifuga in polipropilene Protein LoBind
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8000851 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10316752
Marca: Eppendorf™ 0030108094
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provette da microcentrifuga LoBind per la conservazione di campioni di peptidi, anticorpi o virus. Le provette per microcentrifuga in polipropilene Eppendorf™ Protein LoBind sono ideali per operazioni nella ricerca proteica, nella spettrometria di massa e nella preparazione di campioni per saggi proteici.
Store peptide, antibody or virus samples in these LoBind microcentrifuge tubes. Eppendorf™ Polypropylene Protein LoBind Microcentrifuge Tubes are ideal for work in protein research, mass spectrometry and protein array sample preparation.
  • Manipolazione senza problemi con volumi/concentrazioni minimi di diverse proteine
  • Per garantire il recupero delle proteine nella provetta di plastica non è necessaria la manipolazione preliminare delle provette mediante saturazione con BSA o siliconizzazione
  • Possibilità di tassi di recupero superiori al 99%
  • Le attività enzimatiche, ad esempio, non vengono ridotte dalla provetta e gli effetti di denaturazione causati dall'interazione con la superficie sono praticamente esclusi del tutto
  • Nessun effetto collaterale indesiderato dovuto al rivestimento della superficie
  • Le provette sono disponibili in materiale Eppendorf LoBind™ per il massimo recupero di campioni preziosi
  • Massimo recupero delle proteine (oltre il 97%, BSA 1 μg/ml)
  • Senza rivestimenti superficiali, ad es. silicone
  • Prodotto esente da DNA, DNasi, RNasi e ATP (PCR* clean)
  • In polipropilene speciale prodotto in condizioni ottimizzate
  • Qualità della centrifugazione di lunga durata, valore nominale di 18.000 xg
  • Elevato livello di trasparenza
  • Coperchio Safe-Lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polipropilene
Capacità (sistema metrico) 0.5 ml
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) I consumabili Protein LoBind sono la soluzione ideale per attività di ricerca sulle proteine, spettrometria di massa, preparazione dei campioni per dosaggi di proteine e conservazione di campioni di peptidi, anticorpi o virus
N. per confezione 100 provette (2 sacchetti da 50)
Volume (sistema metrico) 0.5mL
Sterilità PCR Clean