Learn More
Cole-Parmer™ Raccordi a sgancio rapido in polipropilene
Codice prodotto. p-8001241
Click to view available options
Da utilizzare con:
0.625 NPT(M) Thread x 0.625 in. tubing I.D.
3/8 in. tubing I.D.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11769619
Marca: Cole-Parmer™ 3160331
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Eliminate virtually any loss of product with this leak-free fitting. Colder™ Quick-Disconnect Fittings available in a variety of materials and configurations and feature excellent chemical resistance.
For a complete fitting, order one body and one insert. All bodies will mate with inserts to make a fitting that will work for multiple applications.
  • Less than 0.10mL spillage
  • One-hand operation
Especificaciones
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con 3/8 in. tubing I.D.
Quantità confezione 1 Each
Include Fuoriuscite inferiori a 0.10 ml
Product Type Raccordo ad attacco rapido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado