Learn More
VITLAB™ Bottiglia per reagente in polipropilene
Codice prodotto. 15271159
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Tipo di chiusura:
Screw Cap with GL Thread
Stopper with Hexagonal Cap
Vite
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
NS
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 6
Codice prodotto. 15271159
Marca: VITLAB™ 100589
Per la conservazione in sicurezza di liquidi e polveri. Il flacone per reagenti VITLAB™ è realizzato in polipropilene trasparente e durevole per la conservazione a lungo termine. Possibilità di scegliere tra tappi a misura di collo e tappi a vite per la massima aderenza, disponibili entrambi in numerosi formati.
Economical and durable plastic reagent bottles are ideal of storing liquids, powders and paste-like materials. A variety of sizes, seals (stopper or screw caps) and neck sizes are available to meet the storage needs of any lab material.
  • Transparent media bottles ideal for long-term storage of chemicals
  • Reagent bottles featuring screw caps or neck stoppers
    • Stoppers: neck-size with a hexagonal-knob cap and red core
    • Screw caps: high-pitch GL threads for significant carrying power
  • Larger sizes (5 and 10L) available with handles for easier carrying
  • Wider mouth bottles are ideal for easier filling, especially of powders and paste-like materials
  • Constructed of study polypropylene
    • Good chemical and temperature resistance
    • Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione prolungata di liquidi
Include Tappo a vite
Materiale Polipropilene
N. per confezione 10 flaconi
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 25
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Product Type Reagent Bottle
Diametro (sistema metrico) 87 mm
Tipo di chiusura Screw Cap with GL Thread
Autoclavabile