Learn More
Macherey-Nagel™ Polypropylene Reservoir Column
Codice prodotto. 10348551 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1, 3, 6 mL Chromabond Polypropylene Columns
15, 45, 70 mL Chromabond Polypropylene Columns
Quantità:
1 Pack
10 Pack
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10348551
Marca: Macherey-Nagel™ 730381
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) 70 mL
Tipo di colonna Reservoir
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1, 3, 6 mL Chromabond Polypropylene Columns
Tipo Reservoir Column
Include Adapter
Quantità 1 Pack