Learn More
Macherey-Nagel™ Polypropylene Reservoir Column Kit
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Capacità colonna (sistema metrico):
70 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Capacità colonna (sistema metrico) | 70 mL |
| Tipo di colonna | Reservoir |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1, 3, 6 mL Chromabond Polypropylene Columns |
| Tipo | Reservoir Column Kit |
| Include | Adapter |