Learn More
Eppendorf™ Piastre DeepWell a fondo tondo in polipropilene
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10267122 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Total Volume (Metric) Well:
1000 ul
2000 ul
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 10267122
Marca: Eppendorf™ 0030501209
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per velocizzare i processi manuali e automatizzati. Le piastre Eppendorf™ DeepWell a fondo sferico in polipropilene combinano un design dal nuovo pozzetto con un sistema di codifica a colori sofisticato per facilitare la lettura e l'orientamento. La geometria del pozzetto consente pipettaggi rapidi senza schizzi, agitazione impeccabile e centrifugazione ad alta velocità.
  • Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
  • Optitrack - color framed plates with alphanumeric labelling
  • High chemical resistance
  • G-safe - highest centrifugation stability
  • LoBind - free of surface coating e.g., silicone
  • Free from DNA, DNase, RNase and PCR inhibitor (PCR clean)
  • LoBind Protein - minimum protein loss (less than 3% BSA 1μg/mL)
  • LoBind DNA - less than 1% loss of DNA/RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA fragments)
  • Autoclavable
  • Optionally available with barcode
  • Fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre
Certificazione/Conformità SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 e linee guida EN 13485
Formato Standard
Content And Storage –86 °C
Matrice 8 x 12
Autoclavabile
Colore Bianco
Materiale Polipropilene
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Total Volume (Metric) Well 1000 ul
Forma pozzetto Rotondo
Senza Dnasi
Da utilizzare con (applicazione) Preparazione e conservazione di campioni, colture di batteri e lieviti, isolamento di DNA e RNA con produttività elevata
Quantità 20/conf.