Learn More
Deltalab™ Polypropylene Safety Containers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 4 L |
| Certificazione/Conformità | BS 7320 and AFNOR NF X 30 500 standards |
| Dimensioni (L x P x A) | 175 x 175 x 248 mm |
| Quantità | 50 Pk. |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Discarding Residues in General |
| Materiale | Polypropylene |