Learn More
Bel-Art™ Cucchiaio in polipropilene
Codice prodotto. 11746555 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1100mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11746555
Marca: Bel-Art™ F367560000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stays upright when filled or empty due to flat bottom. ™
  • 60 and 125ml scoops have a longer handle that increases the distance between the hand and sample
  • ºº
  • Comply with FDA regulations for food contact
  • Designed for retrieving samples from a larger source. Capacity/volumes are estimated and are not meant for taking exact sample weights/volumes. Stated volumes represent typical heaping samples.
Specifica
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 1100mL
Colore Traslucido
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 102mm
Tipo di maniglia Lunga
Lunghezza (sistema metrico) 203mm