Learn More
Vitlab™ Cucchiaio in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- White polypropylene scoop
- With precision formed filling edge and comfortable, stable handle
- Easily readable volume quantities on the upper side of the handle
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Colore | Bianco |
| Product Type | Misurini |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il contatto con gli alimenti |
| Materiale | Polipropilene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 385 mm |