Learn More
Vitlab™ Cucchiaio in polipropilene
Codice prodotto. 11807930
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11807930
Marca: Vitlab™ 39394
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sessole anticorrosione per applicazioni nell'industria alimentare. Le sessole in polipropilene VITLAB™ sono più leggere di quelle in metallo, non si danneggiano e garantiscono un'ottima resistenza chimica. Utilizzabili anche come sessole per pesatura.
  • White polypropylene scoop
  • With precision formed filling edge and comfortable, stable handle
  • Easily readable volume quantities on the upper side of the handle
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Colore Bianco
Product Type Misurini
Da utilizzare con (applicazione) Per il contatto con gli alimenti
Materiale Polipropilene
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm