Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Cucchiaio in polipropilene
Codice prodotto. 11701495 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
22 ml
250 ml
2 l
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
32 mm
56 mm
122 mm
Dimensioni (L x P):
94 x 32 x 22 mm
191 x 54 x 49 mm
349 x 148 x 89 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11701495
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F367580000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la raccolta di campioni da un sito di grandi dimensioni. La sessola in polipropilene Bel Art™ è eccellente per tirare su qualsiasi cosa, dalle polveri granulari al ghiaccio.
  • Rounded corners for easy cleaning
  • Made from rigid polypropylene
  • Looped handle for hanging
  • Holds approximately 2 liters (one half gallon)
Capacity/volumes are estimated and are not meant for taking exact sample weights/volumes. Stated volumes represent typical heaping samples.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 l
Product Type Sessola
Larghezza (sistema metrico) 148 mm
Dimensioni (L x P) 349 x 148 x 89 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 122 mm
Materiale Polipropilene
Lunghezza (sistema metrico) 349 mm