Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Cucchiaio in polipropilene
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
22 ml
250 ml
2 l
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
32 mm
56 mm
122 mm
Dimensioni (L x P):
94 x 32 x 22 mm
191 x 54 x 49 mm
349 x 148 x 89 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Rounded corners for easy cleaning
- Made from rigid polypropylene
- Looped handle for hanging
- Holds approximately 2 liters (one half gallon)
Capacity/volumes are estimated and are not meant for taking exact sample weights/volumes. Stated volumes represent typical heaping samples.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Product Type | Sessola |
| Larghezza (sistema metrico) | 49 mm |
| Dimensioni (L x P) | 191 x 54 x 49 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 56 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 191 mm |