Learn More
Gilac™ White Polypropylene Scoop
Codice prodotto. 13451989
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
750 mL
1000 mL
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13451989
Marca: Gilac™ G601321
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
White Polypropylene Scoop is a flour scoop, but is also convenient for all types of ingredients.
  • Constructed of polypropylene
  • For all types of ingredients
  • BPA Free
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Product Type Scoop
Lunghezza (sistema imperiale) 14.4 in.
Temperatura (sistema metrico) max -20°C to +90°C
Materiale Polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) 365 mm