Learn More
Gilac™ White Polypropylene Scoop
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
750 mL
1000 mL
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of polypropylene
- For all types of ingredients
- BPA Free
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 25.4 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 750 mL |
| Product Type | Scoop |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12.6 in. |
| Temperatura (sistema metrico) max | -20°C to +90°C |
| Materiale | Polypropylene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 320 mm |