Learn More
Gilac™ White Polypropylene Scoop
Codice prodotto. p-8009366
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
750 mL
1000 mL
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13471989
Marca: Gilac™ G601121
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
White Polypropylene Scoop is a flour scoop, but is also convenient for all types of ingredients.
  • Constructed of polypropylene
  • For all types of ingredients
  • BPA Free
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 16.9 oz.
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore White
Product Type Scoop
Lunghezza (sistema imperiale) 11.2 in.
Size 29 cm
Materiale Polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) 285 mm