Descrizione
- In polipropilene
- Maniglia integrata
- Bianco
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Colore | Bianco |
| Product Type | Sessola |
| Materiale | Polipropilene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 385 mm |