Learn More
BRAND™ Sessole in polipropilene
Codice prodotto. p-8011226 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 12065292
Marca: BRAND™ 139135
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene. Robusta maniglia integrata.
  • In polipropilene
  • Maniglia integrata
  • Bianco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore Bianco
Product Type Sessola
Materiale Polipropilene
Lunghezza (sistema metrico) 385 mm