Learn More
Buerkle™ Raschietto in polipropilene
Codice prodotto. p-8002471 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
205 mm
250 mm
Larghezza (sistema metrico):
75 mm
110 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11961471
Marca: Buerkle™ 83004001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Raschietti per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, alimenti e bevande, chimiche, industriali, agricole, di campionamento e veterinarie. Raschietti in polipropilene Buerkle™ disponibili in diverse misure con differenti additivi per numerose applicazioni.
  • Anti-static
  • Polypropylene has a high resistance to chemicals and temperatures
  • The scoops are unbreakable, easy to clean and light-weight
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Raschietto
Handle Type Fissa
Autoclavabile Sì
Colore Verde
Da utilizzare con (applicazione) Per l'industria
Lunghezza (sistema metrico) 205 mm
Materiale Polipropilene
Stile Monopezzo
Larghezza (sistema metrico) 75 mm