Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Screen Disc
Click to view available options
Dimensione del poro:
149 μm
500 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Dimensione del poro | 149 μm |
| Quantità | 10Pack |
| Spessore (sistema metrico) | 149 μm |
| Tipo | Screen Disc |
| Diametro (sistema metrico) | 55 mm |