Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Screen Disc
Codice prodotto. p-8004535
Click to view available options
Dimensione del poro:
149 μm
500 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11777113
Marca: Cole-Parmer™ 0663563
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale Polypropylene
Dimensione del poro 500 μm
Quantità 10Pack
Spessore (sistema metrico) 610 μm
Tipo Screen Disc
Diametro (sistema metrico) 55 mm