Learn More
BRAND™ Tappi a vite in polipropilene
Codice prodotto. 11603129 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Screw Cap
Tamper-evident Screw Cap
Tappo a vite
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 54
GL 80
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11603129
Marca: BRAND™ 130320
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene. I tappi a vite in polipropilene BRAND™ sono disponibili in diversi formati. Anelli antigoccia venduti separatamente.
  • Manufactured from polypropylene.
  • Replacement and spare screw caps for laboratory bottles available in a variety of sizes.
  • Pouring rings sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blu
Materiale Polipropilene
Quantità Confezione da 100
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 32
Certificato Yes
Finitura collo 30 mm
Bocca Larga
Product Type Tamper-evident Screw Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) For use with wide-neck bottles