Learn More
JG Finneran Associates™ Polypropylene Screw Caps
Click to view available options
Colore:
Black
Red
Dimensione chiusura:
10-425
13-425
8-425
Tipo:
Large Open Hole Top Screw Cap
Open Top Screw Cap
Screw Cap
Unlined Solid Top Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Materiale | Polypropylene |
| Setto | Molded |
| Quantità | 1000 Pk. |
| Tipo | Large Open Hole Top Screw Cap |
| Dimensione chiusura | 8-425 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shimadzu with Flange, Dram Vials |