Learn More
JG Finneran Associates™ Polypropylene Screw Caps
Codice prodotto. 12452900
Click to view available options
Colore:
Black
Red
Dimensione chiusura:
10-425
13-425
8-425
Tipo:
Large Open Hole Top Screw Cap
Open Top Screw Cap
Screw Cap
Unlined Solid Top Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12452900
Marca: JG Finneran Associates™ 531008R
Solo null disponibili
Specifica
Colore Red
Materiale Polypropylene
Setto Molded
Stile Large Open Hole Top Screw
Quantità 1000 Pk.
Tipo Screw Cap
Dimensione chiusura 8-425
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shimadzu with Flange, Dram Vials