Learn More
Brand™ Polypropylene Separating Funnels with Screw Cap and Stopcock
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With polypropylene screw cap
- With special conical PTFE stopcock with retention device
- Autoclavable to 121°C
- Sold individually
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Include | Screw cap and stopcock |
| Quantità | 1/Pk. |
| Product Type | Separating funnel |