Learn More
Contenitore per oggetti taglienti e appuntiti in polipropilene
Click to view available options
:
Dimensions (L x W): 31 x 25mm
Descrizione
- Fits easily into a bag or glove compartment
- Supplied with lid assembled
- Container for disposal by incineration
- Rigid polypropylene construction and wall thickness
- Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
- When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 l |
| Certificazione/Conformità | BS7320:1990, Certificato UN3291 |
| Colore | Giallo |
| Dimensioni (L x P) | 31 x 25 mm |
| Monouso | Sì |
| Lunghezza (sistema metrico) | 31 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Include | Closure |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per gli operatori sanitari in comunità |
| Vedi altri risultati |