Learn More
Brady™ Polypropylene Sign: Water fog applicator - ISO 7010
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polypropylene
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | F/F011/NT-PP-100X100/1-B |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Spessore | 1.501 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Forma | Square |
| Lingue | Global |
| Vedi altri risultati |