Learn More
BRAND™ Polypropylene Spatula
Codice prodotto. 11824070 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
245 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11824070
Marca: BRAND™ 136110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ends shaped differently to allow for different applications. Polypropylene construction.
  • Polypropylene construction
  • Ends are shaped differently. Approximately 15mmW
  • Dimensions: 6mm dia. x 245mmL
  • Supplied in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 245 mm
Materiale Polypropylene
Quantità 10/Pk.