Learn More
Vitlab™ Spruzzatori in polipropilene
Codice prodotto. 10302611
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 ml
850 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10302611
Marca: Vitlab™ 53510
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideali per la vaporizzazione di detergenti o disinfettanti, in particolare in aree difficilmente accessibili e per applicazioni in cromatografia su strato sottile. Gli spruzzatori in polipropilene VITLAB™ contengono un nebulizzatore con grilletto ad azionamento stabile e uniforme e un ugello spruzzatore regolabile.
  • White polypropylene spray bottles
  • Spray nozzle can be regulated from the finest mist (nebulizing) to a precise liquid jet
  • Range: approx. 3 to 4 meters
Specifica
Capacità (sistema metrico) 400 ml
Colore Bianco
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la vaporizzazione di detergenti o disinfettanti, in particolare in aree difficilmente accessibili e per applicazioni in cromatografia su strato sottile
Materiale Polipropilene
N. per confezione Confezione da 5
Colore chiusura Bianco
Closure Included
Product Type Spruzzatore
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Vite
Autoclavabile Non autoclavabile
For research purposes only