Learn More
Kartell™ Contenitore per la raccolta di campioni di saliva in polipropilene
Codice prodotto. 10469972
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 to 55 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10469972
Marca: Kartell™ 0059700
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured with polypropylene for chemical resistance and durability. Kartell™ Sputum Collection Containers are ideal for the storage, collection and transportation of specimens.
  • Autoclavable
  • Leakproof lid
  • Ideal for stoage, collection and transportation of specimens
  • CE-IVD approved
Specifica
Materiale Polipropilene
Capacità (sistema metrico) 30 to 55 mL
Certificazione/Conformità CE and IVD
Dimensione chiusura 57 mm
Diametro (sistema metrico) 57 mm
Altezza (sistema metrico) 34.1 mm
N. per confezione Confezione da 500