Learn More
Vitlab™ Becher sovrapponibile in polipropilene
Codice prodotto. 11376090
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 ml
3000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Codice prodotto. 11376090
Marca: Vitlab™ 483941
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Becher impilabili per numerose applicazioni di laboratorio generiche. I becher impilabili in polipropilene VITLAB™ sono dotati di un'impugnatura per una presa stabile e una scala stampata nera di facile lettura su entrambi i lati. Il volume è visibile allo stesso modo sia dai mancini che dai destrimani.
  • Highly transparent
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
  • Suitable for foodstuffs
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 148 mm
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 212 mm