Learn More
Azpack™ Contenitori di stoccaggio sovrapponibili in polipropilene
Codice prodotto. 11388073
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1600 mL
5700 mL
6.1 l
27.3 L
Dimensioni (L x P x A):
176 x 162 x 104 mm (Exterior)
325 x 176 x 154 mm (Exterior)
325 x 265 x 104 mm
530 x 325 x 200 mm (Exterior)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11388073
Marca: Azpack™ 11388073
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Keeps ingredients fresh and organized. Azpack™ Stewart™ Gastronorm Polypropylene Storage Container includes six pairs of different colored removable identiclips that fit the base and lid to help prevent cross-contamination.
  • Standardised stacking containers
  • Up to 90% nestability for efficient storage when not in use
  • Identiclip on both base and lid to help identify contents
  • Twelve colour coded clips with each container
  • Area for storage information
  • Designed for 100% airtight storage
  • Clear panels for easy identification of contents
  • Easy to read measurements on clear panels
  • Microwave and dishwasher safe up to 100°C
  • Freezer safe to –40°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1600 mL
Colore Trasparente
Materiale Plastic
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Per conservazione
Include Sei paia di clip di identificazione rimovibili in vari colori per base e coperchio
Tipo di montaggio Stackable
Product Type Contenitore di scatole di conservazione
Quantità 1 Each
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Dimensioni (L x P x A) 176 x 162 x 104 mm (Exterior)
Lunghezza (sistema metrico) 162 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 153 mm
Larghezza (sistema metrico) 162 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 139 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Altezza (sistema metrico) interno 94 mm