Learn More
Azpack™ Contenitori di stoccaggio sovrapponibili in polipropilene
Codice prodotto. 15289355
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1600 mL
5700 mL
6.1 l
27.3 L
Dimensioni (L x P x A):
176 x 162 x 104 mm (Exterior)
325 x 176 x 154 mm (Exterior)
325 x 265 x 104 mm
530 x 325 x 200 mm (Exterior)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15289355
Marca: Azpack™ 15289355
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Keeps ingredients fresh and organized. Azpack™ Stewart™ Gastronorm Polypropylene Storage Container includes six pairs of different colored removable identiclips that fit the base and lid to help prevent cross-contamination.
  • Standardised stacking containers
  • Up to 90% nestability for efficient storage when not in use
  • Identiclip on both base and lid to help identify contents
  • Twelve colour coded clips with each container
  • Area for storage information
  • Designed for 100% airtight storage
  • Clear panels for easy identification of contents
  • Easy to read measurements on clear panels
  • Microwave and dishwasher safe up to 100°C
  • Freezer safe to –40°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) 27.3 L
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dishwasher, Freezer, Fridge
Include Six Pairs of Different Colored Removable Identiclips to Fit the Base and Lid
Product Type Storage Container
Quantità 1 Each
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Dimensioni (L x P x A) 530 x 325 x 200 mm (Exterior)
Lunghezza (sistema metrico) 530 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 501 mm
Larghezza (sistema metrico) 325 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 296 mm
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Altezza (sistema metrico) interno 193 mm