Learn More
Multiroir™ Contenitori impilabili in polipropilene
Codice prodotto. 11740604
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
66 l
88 L
172 L
Dimensioni (L x P x A):
600 x 400 x 270 mm
600 x 400 x 420 mm
800 x 600 x 420 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11740604
Marca: Multiroir™ AEG86/42
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use Multiroir™ Polypropylene Stacking Bins with Handles for manual or automated handling during transport and storage. The bins guarantee a stacking of more than 600 kg and are available in silver gray and black.
  • With handles
  • Guarantee a stacking of more than 600 kg
  • Ideal for manual or automated handling
  • Smooth walls and bottoms
Specifica
Capacità (sistema metrico) 172 L
Certificazione/Conformità European Standard
Colore Black
Materiale Polypropylene
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Transport and Warehouse Logistics
Product Type Transport Box
Quantità 1 Each
Dimensioni (L x P x A) 800 x 600 x 420 mm
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 760 mm
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 560 mm
Altezza (sistema metrico) 420 mm
Altezza (sistema metrico) interno 405 mm