Learn More
Multiroir™ Contenitori impilabili in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
66 l
88 L
172 L
Dimensioni (L x P x A):
600 x 400 x 270 mm
600 x 400 x 420 mm
800 x 600 x 420 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With handles
- Guarantee a stacking of more than 600 kg
- Ideal for manual or automated handling
- Smooth walls and bottoms
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 172 L |
| Certificazione/Conformità | European Standard |
| Colore | Black |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Transport and Warehouse Logistics |
| Product Type | Transport Box |
| Quantità | 1 Each |
| Dimensioni (L x P x A) | 800 x 600 x 420 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 800 mm |
| Vedi altri risultati |