Learn More
VITLAB™ Imbuti per giunto standard in polipropilene
Codice prodotto. 13355201
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
40mm
50 mm
75 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
17 mm
23 mm
30 mm
Descrizione:
Thread size: NS 14/23
Thread size: NS 19/26
Thread size: NS 29/32
Altezza (sistema metrico):
75 mm
95 mm
135 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 13355201
Marca: VITLAB™ 70594
I giunti per collo favoriscono il riempimento delle fiasche per reazione a collo multiplo. Gli imbuti per giunto standard in polipropilene VITLAB™ sono trasparenti e appiattiti lateralmente per inserirsi esattamente nei giunti per collo standard in modo da garantire un riempimento facile e veloce. Disponibili per numerosi formati standard di collo.
Suitable for the filling of liquid or powdered reagents into a reaction flask during a reaction
  • Laterally flattened for use with multi-neck flasks
  • Suitable for standard joint necks of various sizes
  • Transparent material for easy monitoring of filling progress
  • Constructed of durable polypropylene
    • Chemically resistant for use with liquid or powdered reagents
    • Temperature resistant and autoclavable
    • FDA-grade quality
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 50 mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Colore Trasparente
Descrizione Thread size: NS 19/26
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il riempimento di reagenti liquidi o in polvere in una fiasca di reazione con una reazione in corso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiasche a collo multiplo e a collo singolo con giunti standard
Lunghezza (sistema metrico) gambo 23 mm
Quantità Confezione da 10
Product Type Imbuti per giunto standard