Learn More
VITLAB™ Tappo giunto standard in polipropilene
Codice prodotto. 10396281
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10396281
Marca: VITLAB™ 90894
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Seal bottles, test tubes, flasks, and other laboratory containers. VITLAB™ Polypropylene Standard Joint Stopper are available with a square or hexagonal cap in a variety of standard sizes. Made of durable, autoclavable polypropylene.
Slightly tapered polypropylene bottle stoppers to help protect the contents of laboratory storage containers.
  • Two stopper styles: square- and hexagonal-knob caps with a red core
  • Provides a tight seal that helps prevent spills and evaporation
  • Made of durable polypropylene for added resistance to chemicals and heat
  • Autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
Specifica
Descrizione Con tappo a manopola quadrata con interno rosso
Quantità Confezione da 1
Giunto rastremato standard NS 14/23
Autoclavabile
Colore Transparent, Red
Materiale Polipropilene
Product Type Tappi a giunto standard
Forma Square Grip