Learn More
VITLAB™ Tappo giunto standard in polipropilene
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Slightly tapered polypropylene bottle stoppers to help protect the contents of laboratory storage containers.
- Two stopper styles: square- and hexagonal-knob caps with a red core
- Provides a tight seal that helps prevent spills and evaporation
- Made of durable polypropylene for added resistance to chemicals and heat
- Autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
Specifica
Specifica
| Descrizione | Con tappo a manopola quadrata con interno rosso |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Giunto rastremato standard | NS 14/23 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Transparent, Red |
| Materiale | Polipropilene |
| Product Type | Tappi a giunto standard |
| Forma | Square Grip |