Learn More
Ismatec™ Standard Tubing Connectors, Plastic
Codice prodotto. 10008451
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1.5mm O.D.
10.0mm O.D.
2.5mm O.D.
3.0mm O.D.
4.0mm O.D.
5.0mm O.D.
6.0mm O.D.
8.0mm I.D.
Forma:
Diritto
T-shape
Y-shape
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10008451
Marca: Ismatec™ ISM693A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Variously sized and shaped tubing connectors. Ismatec™ Standard Tubing Connectors, Plastic are available in different plastic compositions.
  • Standard, non-reducing.
  • Designed for Ismatec™ pump tubing.
  • Available in different sizes, shapes, and compositions.
Specifica
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con For 1.5mm I.D. Tubing
Quantità confezione 10/Pk.
Dimensioni dei tubi 1.5mm O.D.
Forma T-shape
Product Type Standard Tubing Connector
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt