Learn More
Ismatec™ Standard Tubing Connectors, Plastic
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1.5mm O.D.
10.0mm O.D.
2.5mm O.D.
3.0mm O.D.
4.0mm O.D.
5.0mm O.D.
6.0mm O.D.
8.0mm I.D.
Forma:
Diritto
T-shape
Y-shape
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Standard, non-reducing.
- Designed for Ismatec™ pump tubing.
- Available in different sizes, shapes, and compositions.
Specifica
Specifica
| Materiale | Acetal Resin (POM, Polyoxymethylene) |
| Da utilizzare con | For 4.0mm I.D. Tubing |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Dimensioni dei tubi | 4.0mm O.D. |
| Forma | Diritto |
| Product Type | Standard Tubing Connector |