Learn More
Ismatec™ Standard Tubing Connectors, Plastic
Codice prodotto. 10482272
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1.5mm O.D.
10.0mm O.D.
2.5mm O.D.
3.0mm O.D.
4.0mm O.D.
5.0mm O.D.
6.0mm O.D.
8.0mm I.D.
Forma:
Diritto
T-shape
Y-shape
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10482272
Marca: Ismatec™ ISM560
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Variously sized and shaped tubing connectors. Ismatec™ Standard Tubing Connectors, Plastic are available in different plastic compositions.
  • Standard, non-reducing.
  • Designed for Ismatec™ pump tubing.
  • Available in different sizes, shapes, and compositions.
Specifica
Materiale Acetal Resin (POM, Polyoxymethylene)
Da utilizzare con For 5.0mm I.D. Tubing
Quantità confezione 10/Pk.
Dimensioni dei tubi 5.0mm O.D.
Forma Diritto
Product Type Standard Tubing Connector