Learn More
Buerkle™ Polypropylene Sterilizable Bowl
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.9 L
1.7 L
3 l
4 l
7 L
13 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stackable
- Solidified substances are easily removed
- Polypropylene, white
- Autoclavable up to +121°C for 20min.
- Safe for foodstuff
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 4 l |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Bowl |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Suitable for Use with Foodstuffs |
| N. per confezione | 1 |
| Quantità | 1/Pk. |
| Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 280 mm |