Learn More
Buerkle™ Polypropylene Sterilizable Bowl
Codice prodotto. p-8658019 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.9 L
1.7 L
3 l
4 l
7 L
13 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15495554
Marca: Buerkle™ 47020008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Particularly stable Polypropylene Sterilizable Bowl with wide holding edge, can be stacked, substances which solidify in the bowl can easily be removed.
  • Stackable
  • Solidified substances are easily removed
  • Polypropylene, white
  • Autoclavable up to +121°C for 20min.
  • Safe for foodstuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 0.9 L
Colore White
Materiale Polypropylene
Forma Round
Tipo Bowl
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Diametro (sistema metrico) 160 mm