Learn More
Buerkle™ Polypropylene Stirring Paddle
Codice prodotto. p-7084551 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
Total Length: 1.71 m
Total length: 1.17 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10278864
Marca: Buerkle™ 82032100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Stirring paddle made of polypropylene for gentle stirring in plastic and glass containers.
Stirring paddle made of polypropylene for gentle stirring in plastic and glass containers.
  • Polypropylene
  • Shatterproof
  • Warp resistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Grey
Descrizione Total Length 117 cm
Da utilizzare con (applicazione) For Gentle Stirring in Plastic and Glass Containers
Lunghezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Peso (sistema metrico) 0.24 kg
Larghezza (sistema metrico) 130 mm
Diametro (sistema metrico) 20 mm (Rod Diameter)
Lunghezza (sistema metrico) Total length: 1.17 m
Materiale Polypropylene
Quantità 1/Ea.
Tipo Stirring Paddle